Butylmetakrylat ≥99.0% (by GC) stabilised
Leverandør: TCI
Warning
Synonymer: Methacrylic acid butyl ester
Stabilisering: stabilisert med hydroquinon
M0081-25ML M0081-500ML
TCIAM0081-25MLEA 220 NOK
TCIAM0081-25ML TCIAM0081-500ML
Butylmetakrylat ≥99.0% (by GC) stabilised
Butyl methacrylate
Formel: C₈H₁₄O₂
MW: 142,2 g/mol
Kokepunkt: 164°C
Smeltepunkt: -25°C
Tetthet: 0,8951 g/cm³ (20 °C)
Flash punkt: 51°C
MDL nummer: MFCD00009444
CAS-nummer: 97-88-1
EINECS: 202-615-1
FN: 2227
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d2305e62130b6fcb7333e0b1315debb3dd53ee8c&vid=d2305e62130b6fcb7333e0b1315debb3dd53ee8c&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Colorless clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %