4-(Metyltio)butanon ≥97.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Synonymer: 4-Methylthio-2-butanone
M2031-25G M2031-5G
TCIAM2031-25GEA 1175 NOK
TCIAM2031-25G TCIAM2031-5G
4-(Metyltio)butanon ≥97.0% (by GC)
4-(Metyltio)butanon
Formel: C₅H₁₀OS
MW: 118,2 g/mol
Kokepunkt: 106°C
Flash punkt: 72°C
MDL nummer: MFCD00040029
CAS-nummer: 34047-39-7
EINECS: 251-810-8
ADR: 9,
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Purity (GC) min. 97.0 %