1,1,1-Trifluoracetylaceton ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
|
Warning
|
Synonymer:
1,1,1-Trifluoropentane-2,4-dione, 1,1,1-Trifluoro-2,4-pentanedione
T0434-100G
T0434-25G
TCIAT0434-100GEA
2600
NOK
TCIAT0434-100G
TCIAT0434-25G
1,1,1-Trifluoracetylaceton ≥98.0% (by GC)
1,1,1-Trifluoracetylaceton
Formel:
C₅H₅F₃O₂ MW: 154,09 g/mol Kokepunkt: 101°C Tetthet: 1,28 g/cm³ (20 °C) Flash punkt: 26°C Lagringstemperatur: Kjøleskap |
MDL nummer:
MFCD00000427 CAS-nummer: 367-57-7 EINECS: 206-698-5 FN: 1224 ADR: 3,III |
Spesifikasjon Testresultater
Appearance | Colorless to Light yellow clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |