1-Iodperfluorheksan ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Warning
Synonymer: Perfluorohexyl iodide, Perfluoro-n-hexyl iodide, 1,1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6-Tridecafluoro-6-iodohexane, Perfluoro-1-iodohexane
T1098-25G T1098-5G
TCIAT1098-25GEA 635 NOK
TCIAT1098-25G TCIAT1098-5G
1-Iodperfluorheksan ≥98.0% (by GC)
1-Iodperfluorheksan
Formel: C₆F₁₃I
MW: 445,95 g/mol
Kokepunkt: 117°C
Smeltepunkt: –45 °C
Tetthet: 2,0564 g/cm³ (20 °C)
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00001063
CAS-nummer: 355-43-1
EINECS: 206-586-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=8141642387847d974ff2b4b664f2b93d6e3729d3&vid=8141642387847d974ff2b4b664f2b93d6e3729d3&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Colorless to Red to Green clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %