Jodetan ≥99.0% (by GC) stabilised
Leverandør: TCI
Warning
Synonymer: Ethyl iodide
Stabilisering: Stabilised with copper chip
I0058-25G I0058-500G I0058-100G
TCIAI0058-25GEA 230 NOK
TCIAI0058-25G TCIAI0058-500G TCIAI0058-100G
Jodetan ≥99.0% (by GC) stabilised
Jodetan
Formel: C₂H₅I
MW: 155,97 g/mol
Kokepunkt: 72°C
Smeltepunkt: –108 °C
Tetthet: 1,936 g/cm³ (20 °C)
Flash punkt: 53 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00001091
CAS-nummer: 75-03-6
EINECS: 200-833-1
FN: 1993
ADR: 3,III
Merck Indeks: 14,03813
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=7e48e4bcb15ac1ed1ccf70456be7db3a395e1a2a&vid=f37759a6600e2984fc741960a8d92b8af8b35ba0&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %