Glycerin ≥99.0% (by GC) matrix for FABMS and liquid SIMS
Leverandør: TCI
Warning
S0373-1G S0373-10G
TCIAS0373-1GEA 220 NOK
TCIAS0373-1G TCIAS0373-10G
Glycerin ≥99.0% (by GC) matrix for FABMS and liquid SIMS
Glycerin
Formel: HOCH₂CH(OH)CH₂OH
Kokepunkt: 290°C
Smeltepunkt: 18,6 °C
Tetthet: 1,26 g/cm³ (20 °C)
Flash punkt: 177°C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00004722
CAS-nummer: 56-81-5
EINECS: 200-289-5
Merck Indeks: 14,04484
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ebb76b9cbe15a9472e70f24bba0cf4db0f10dc14&vid=1581f4bc25baf783b19fdaff0b00b76e5ab15b28&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %