3,4-Epoxy-1-butene ≥97.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Danger
Synonymer: Butadiene monoxide
E0337-1G E0337-5G
TCIAE0337-1GEA 525 NOK
TCIAE0337-1G TCIAE0337-5G
3,4-Epoxy-1-butene ≥97.0% (by GC)
3,4-Epoxy-1-butene
Formel: C₄H₆O
MW: 70,09 g/mol
Kokepunkt: 67°C
Smeltepunkt: –135°C
Tetthet: 0,872 g/cm³ (20 °C)
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD00005149
CAS-nummer: 930-22-3
EINECS: 213-210-4
FN: 1993
ADR: 3,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=8c584be8e7cdebfbf4e9a43f19cd04ec805331c0&vid=20d3c3374daba449447c01061611fa21b1f93f63&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid to slightly cloudy liquid
Purity (GC) min. 97.0 %