2-Piperidinoethanol ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Warning
Synonymer: 1-(2-Hydroxyethyl)piperidine, 1-Piperidineethanol
P0348-25G P0348-500G
TCIAP0348-25GEA 220 NOK
TCIAP0348-25G TCIAP0348-500G
2-Piperidinoethanol ≥98.0% (by GC)
2-Piperidinoethanol
Formel: C₇H₁₅NO
MW: 129,2 g/mol
Kokepunkt: 198°C
Flash punkt: 73°C
MDL nummer: MFCD00006512
CAS-nummer: 3040-44-6
EINECS: 221-244-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=1615ad9d01d161f4f4e5fdf47843c0b441500977&vid=1615ad9d01d161f4f4e5fdf47843c0b441500977&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %