1-brom-3-iodbensen ≥97.0% (by GC) stabilised
Leverandør: TCI
Warning
Synonymer: 3-Bromoiodobenzene
Stabilisering: Stabilised with copper chip
B1236-25G B1236-5G B1236-100G
TCIAB1236-25GEA 595 NOK
TCIAB1236-25G TCIAB1236-5G TCIAB1236-100G
1-brom-3-iodbensen ≥97.0% (by GC) stabilised
1-brom-3-iodbensen
Formel: C₆H₄BrI
MW: 282,91 g/mol
Kokepunkt: 120°C
Smeltepunkt: –9,3 °C
Tetthet: 2,21 g/cm³ (20 °C)
MDL nummer: MFCD00001043
CAS-nummer: 591-18-4
EINECS: 209-703-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a273dc48c24fa8a4c683be448b158fecbe8096d7&vid=1995e76313d2b9e54bc75a24a2782eba4ff61408&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Colorless to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %