4-Methoxybenzyl chloride ≥98.0% (by GC, titration analysis) stabilised
Leverandør: TCI
Danger
Synonymer: 4-(Chloromethyl)anisole, p-(Chloromethyl)anisole, p-Methoxybenzyl chloride
Stabilisering: stabilisert med amylen
M0676-25ML M0676-100ML
TCIAM0676-25MLEA 1125 NOK
TCIAM0676-25ML TCIAM0676-100ML
4-Methoxybenzyl chloride ≥98.0% (by GC, titration analysis) stabilised
4-Methoxybenzyl chloride
Formel: C₈H₉ClO
MW: 156,61 g/mol
Kokepunkt: 127°C
Smeltepunkt: –1 °C
Tetthet: 1,072 g/cm³ (0 °C)
Flash punkt: 109°C
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD00000915
CAS-nummer: 824-94-2
EINECS: 212-540-6
FN: 3265
ADR: 8,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=00cc41cca55d23c4a09b626e689800763443fce2&vid=00cc41cca55d23c4a09b626e689800763443fce2&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Argentmetric Titration) min. 98.0 %