2-Bromo-3,3,3-trifluoropropene ≥97.0% (by GC) stabilised
Leverandør: TCI
|
Warning
|
Synonymer:
2-Bromo-3,3,3-trifluoro-1-propene
Stabilisering:
Stabilised with copper
B1801-25G
B1801-5G
TCIAB1801-25GEA
1775
NOK
TCIAB1801-25G
TCIAB1801-5G
2-Bromo-3,3,3-trifluoropropene ≥97.0% (by GC) stabilised
2-Bromo-3,3,3-trifluoropropene
Formel:
C₃H₂BrF₃ MW: 174,95 g/mol Kokepunkt: 34°C Lagringstemperatur: Kjøleskap |
MDL nummer:
MFCD00077469 CAS-nummer: 1514-82-5 |
Spesifikasjon Testresultater
Appearance | Colorless to Almost colorless clear liquid |
Purity (GC) | min. 97.0 % |