2-Nitro-m-xylen ≥99.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Danger
Synonymer: 2-Nitro-m-xylene, 1,3-Dimethyl-2-nitrobenzene, 2,6-Dimethylnitrobenzene
D0273-25G D0273-500G
TCIAD0273-25GEA 675 NOK
TCIAD0273-25G TCIAD0273-500G
2-Nitro-m-xylen ≥99.0% (by GC)
2-Nitro-m-xylen
Formel: C₈H₉NO₂
MW: 151,16 g/mol
Kokepunkt: 222°C
Smeltepunkt: 14…16 °C
Tetthet: 1,112 g/cm³ (20 °C)
Flash punkt: 87°C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00007181
CAS-nummer: 81-20-9
EINECS: 201-333-6
FN: 1665
ADR: 6.1,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=1b71af59628a4a055d8569543b593d33c3d07fd4&vid=facbecef05edb078de1dadccbb89bb43f298b7ea&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White or Colorless to Yellow powder to lump to clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %