4-Nitro-m-xylen ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Danger
Synonymer: 2,4-Dimethyl-1-nitrobenzene, 1,3-Dimethyl-4-nitrobenzene
D0272-25G D0272-500G
TCIAD0272-25GEA 220 NOK
TCIAD0272-25G TCIAD0272-500G
4-Nitro-m-xylen ≥98.0% (by GC)
4-Nitro-m-xylen
Formel: C₈H₉NO₂
MW: 151,16 g/mol
Kokepunkt: 245°C
Smeltepunkt: 9 °C
Tetthet: 1,135 g/cm³ (20 °C)
Flash punkt: 107°C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00007169
CAS-nummer: 89-87-2
EINECS: 201-947-4
FN: 1665
ADR: 6.1,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=78dce9d16f2fd8af040adcba78517db0b8167471&vid=10daf84738173e7604fae428a67e0afdb6a9fdb9&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Light orange to Yellow to Green clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %