2-Iodomesitylene ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Synonymer:
2,4,6-Trimethyliodobenzene, 1-Iodo-2,4,6-trimethylbenzene, 2-Iodo-1,3,5-trimethylbenzene, Iodomesitylene
I0478-25G
I0478-5G
TCIAI0478-25GEA
1350
NOK
TCIAI0478-25G
TCIAI0478-5G
2-Iodomesitylene ≥98.0% (by GC)
2-Iodomesitylene
Formel:
C₉H₁₁I MW: 246,09 g/mol Kokepunkt: 250°C Lagringstemperatur: Kjøleskap |
MDL nummer:
MFCD00013707 CAS-nummer: 4028-63-1 EINECS: 223-709-9 |
Spesifikasjon Testresultater
Appearance | White or Colorless to Light yellow powder to lump to clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Melting point | 30.0 to 33.0 deg-C |
Solubility in Methanol | almost transparency |