2-Bromo-5-formylpyridine ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Warning
Synonymer: 6-Bromonicotinaldehyde, 2-Bromopyridine-5-carbaldehyde, 2-Bromopyridine-5-carboxaldehyde, 6-Bromo-3-pyridinecarboxaldehyde
B3491-1G B3491-5G
TCIAB3491-1GEA 475 NOK
TCIAB3491-1G TCIAB3491-5G
2-Bromo-5-formylpyridine ≥98.0% (by GC)
2-Bromo-5-formylpyridine
Formel: C₆H₄BrNO
MW: 186,01 g/mol
MDL nummer: MFCD04115419
CAS-nummer: 149806-06-4
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 100.0 to 104.0 deg-C