2-Bromo-6-formylpyridine ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Warning
Synonymer: 6-Bromopyridine-2-carboxaldehyde, 6-Bromopyridine-2-carbaldehyde, 6-Bromo-2-pyridinecarboxaldehyde
B3716-5G B3716-1G
TCIAB3716-5GEA 1050 NOK
TCIAB3716-5G TCIAB3716-1G
2-Bromo-6-formylpyridine ≥98.0% (by GC)
2-Bromo-6-formylpyridine
Formel: C₆H₄BrNO
MW: 186,01 g/mol
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD02683546
CAS-nummer: 34160-40-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=9ab155bab6b52599f574adcdedf175b4d6865440&vid=9ab155bab6b52599f574adcdedf175b4d6865440&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 79.0 to 83.0 deg-C