2-Chloro-3-formylpyridine ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Warning
Synonymer: 2-Chloropyridine-3-carboxaldehyde, 2-Chloronicotinaldehyde, 2-Chloro-3-pyridinecarboxaldehyde
C2487-1G C2487-5G
TCIAC2487-1GEA 300 NOK
TCIAC2487-1G TCIAC2487-5G
2-Chloro-3-formylpyridine ≥98.0% (by GC)
2-Chloro-3-formylpyridine
Formel: C₆H₄ClNO
MW: 141,56 g/mol
MDL nummer: MFCD01315308
CAS-nummer: 36404-88-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=7231f17fb002b3d074d36638f7eb06cae24d6ae3&vid=7231f17fb002b3d074d36638f7eb06cae24d6ae3&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Light orange to Yellow to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 50.0 to 54.0 deg-C