2-Nitrotiophen ≥80.0% (by GC) (contains 3-Nitrothiophene)
Leverandør: TCI
Warning
N0407-25G N0407-5G
TCIAN0407-25GEA 985 NOK
TCIAN0407-25G TCIAN0407-5G
2-Nitrotiophen ≥80.0% (by GC) (contains 3-Nitrothiophene)
2-Nitrotiophen
Formel: C₄H₃NO₂S
MW: 129,14 g/mol
Kokepunkt: 224°C
Smeltepunkt: 46,5 °C
Tetthet: 1,3644 g/cm³ (42.6 °C)
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00005425
CAS-nummer: 609-40-5
EINECS: 210-190-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e2e9ae19fec304a187961ba0aa7c7213c27c11db&vid=e2e9ae19fec304a187961ba0aa7c7213c27c11db&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Light yellow to Brown powder to crystal
Purity (GC) min. 80.0 %
Melting point 40.0 to 44.0 deg-C