1-Bromo-4-phenylbutane ≥97.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Warning
P1388-5G P1388-25G
TCIAP1388-5GEA 1275 NOK
TCIAP1388-5G TCIAP1388-25G
1-Bromo-4-phenylbutane ≥97.0% (by GC)
1-Bromo-4-phenylbutane
Formel: C₁₀H₁₃Br
MDL nummer: MFCD00154988
CAS-nummer: 13633-25-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c09565b585b882db7e351a9538315c41ba8955b7&vid=c09565b585b882db7e351a9538315c41ba8955b7&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %