Diisoamyl ether (mixture of isomers) ≥98.0% (by GC) stabilised
Leverandør: TCI
Warning
Stabilisering: stabilisert med BHT/Ionol
I0086-25ML I0086-500ML
TCIAI0086-25MLEA 220 NOK
TCIAI0086-25ML TCIAI0086-500ML
Diisoamyl ether (mixture of isomers) ≥98.0% (by GC) stabilised
Diisoamyl ether (mixture of isomers)
Formel: C₁₀H₂₂O
MW: 158,28 g/mol
Kokepunkt: 173°C
Flash punkt: 48°C
MDL nummer: MFCD00008947
CAS-nummer: 544-01-4
EINECS: 208-857-4
FN: 3271
ADR: 3,III
Merck Indeks: 14,05118
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=62fb20b3780f2691b55992319ac34d8b7111ff8e&vid=62fb20b3780f2691b55992319ac34d8b7111ff8e&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %