Malonyl dichloride ≥97.0% (by titrimetric analysis)
Leverandør: TCI
Danger
M0882-10G M0882-25G
TCIAM0882-10GEA 650 NOK
TCIAM0882-10G TCIAM0882-25G
Malonyl dichloride ≥97.0% (by titrimetric analysis)
Malonyl dichloride
Formel: C₃H₂Cl₂O₂
MW: 140.95 g/mol
Kokepunkt: 60°C
Flash punkt: 47°C
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD00000735
CAS-nummer: 1663-67-8
EINECS: 216-772-9
FN: 2920
ADR: 8 II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3bb9377b4b106f10d270d5e091c1e97fbfc1a8cf&vid=3bb9377b4b106f10d270d5e091c1e97fbfc1a8cf&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Light yellow to Brown clear liquid
Purity (Argentmetric Titration) min. 97.0 %