3,5-Di-tert-butyl-2-hydroxybenzaldehyde ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Warning
Synonymer: 3,5-Di-tert-butylsalicylaldehyde
D2646-25G D2646-5G
TCIAD2646-25GEA 1125 NOK
TCIAD2646-25G TCIAD2646-5G
3,5-Di-tert-butyl-2-hydroxybenzaldehyde ≥98.0% (by GC)
3,5-Di-tert-butyl-2-hydroxybenzaldehyde
Formel: C₁₅H₂₂O₂
MW: 234,34 g/mol
MDL nummer: MFCD00191998
CAS-nummer: 37942-07-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=074ad8ddef15396b23dc348b6ea269e2b2224001&vid=074ad8ddef15396b23dc348b6ea269e2b2224001&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Light yellow to Yellow to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 58.0 to 63.0 deg-C