2-(Trimethylsiloxy)-1,3-butadiene ≥95.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Danger
Synonymer: (Buta-1,3-dien-2-yloxy)trimethylsilane
T1469-25ML T1469-5ML
TCIAT1469-25MLEA 2775 NOK
TCIAT1469-25ML TCIAT1469-5ML
2-(Trimethylsiloxy)-1,3-butadiene ≥95.0% (by GC)
2-(Trimethylsiloxy)-1,3-butadiene
Formel: C₇H₁₄OSi
MW: 142,27 g/mol
Kokepunkt: 55°C
Flash punkt: 12°C
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD00009852
CAS-nummer: 38053-91-7
FN: 1993
ADR: 3,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=2564e0e73407cff2e8a6cc5bd6cfd9caacd5ce60&vid=2564e0e73407cff2e8a6cc5bd6cfd9caacd5ce60&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %