L(-)-Methioninol ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Synonymer:
(S)-2-Amino-4-(methylthio)butan-1-ol, L-Methioninol
M0929-1G
M0929-100MG
TCIAM0929-1GEA
1750
NOK
TCIAM0929-1G
TCIAM0929-100MG
L(-)-Methioninol ≥98.0% (by GC)
L(-)-Methioninol
Formel:
C₅H₁₃NOS MW: 135,2 g/mol Lagringstemperatur: Kjøleskap |
MDL nummer:
MFCD00004735 CAS-nummer: 2899-37-8 EINECS: 220-788-1 |
Spesifikasjon Testresultater
Appearance | White to Light yellow powder to crystal |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Melting point | 32.0 to 36.0 deg-C |
Specific rotation [a]20/D | -13.0 to -15.0 deg (C=1.4, EtOH) |