(4-Nitrophenyl)-α-D-glucopyranoside ≥98.0% (by HPLC) substrate for alpha-D-Glucosidase
Leverandør: TCI
Synonymer: 4-Nitrophenyl α-D-glucopyranoside, (2R,3S,4S,5R,6R)-2-(Hydroxymethyl)-6-(4-nitrophenoxy)tetrahydro-2H-pyran-3,4,5-triol, 4-Nitrophenyl a-D-glucopyranoside
N0493-1G N0493-5G
TCIAN0493-1GEA 610 NOK
TCIAN0493-1G TCIAN0493-5G
(4-Nitrophenyl)-α-D-glucopyranoside ≥98.0% (by HPLC) substrate for alpha-D-Glucosidase
(4-Nitrophenyl)-α-D-glucopyranoside
Formel: C₁₂H₁₅NO₈
MW: 301,25 g/mol
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD00064088
CAS-nummer: 3767-28-0
EINECS: 223-189-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=8be7f5e0f593bbe29631a02e2f31a27332c79d43&vid=8978ca3214687a5bfba21873f34c38bdcaf1e4ed&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Specific rotation [a]20/D +215 to +222 deg (C=0.5, H2O)