Ethyl-4-piperidinecarboxylate ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Warning
Synonymer: Ethyl piperidine-4-carboxylate, Ethyl isonipecotate, Ethyl 4-Piperidinecarboxylate
I0294-25ML I0294-500ML I0294-100ML
TCIAI0294-25MLEA 340 NOK
TCIAI0294-25ML TCIAI0294-500ML TCIAI0294-100ML
Ethyl-4-piperidinecarboxylate ≥98.0% (by GC)
Ethyl-4-piperidinecarboxylate
Formel: C₈H₁₅NO₂
MW: 157,21 g/mol
Kokepunkt: 105°C
Flash punkt: 80°C
MDL nummer: MFCD00006003
CAS-nummer: 1126-09-6
EINECS: 214-416-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=909d577793214417669290e45eabf84695437b8f&vid=909d577793214417669290e45eabf84695437b8f&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %