2,4-Dimethyl-3-ethylpyrrole ≥97.0% (by GC)
Leverandør: TCI
|
Warning
|
Synonymer:
Cryptopyrrole, 3-Ethyl-2,4-dimethylpyrrole, Kryptopyrrole
E0555-1G
E0555-5G
TCIAE0555-1GEA
485
NOK
TCIAE0555-1G
TCIAE0555-5G
2,4-Dimethyl-3-ethylpyrrole ≥97.0% (by GC)
2,4-Dimethyl-3-ethylpyrrole
Formel:
C₈H₁₃N MW: 123,2 g/mol Flash punkt: 71°C Lagringstemperatur: Kjøleskap |
MDL nummer:
MFCD00005222 CAS-nummer: 517-22-6 EINECS: 208-234-7 |
Spesifikasjon Testresultater
Appearance | Colorless to Light orange to Yellow clear liquid |
Purity (GC) | min. 97.0 % |