6-Bromo-3-formylchromone 97%
Leverandør: Thermo Scientific
Warning
Synonymer: 6-Bromo-4-oxo-4H-chromene-3-carbaldehyde
H32053.03 H32053.06
H32053.03EA 275 NOK
H32053.03 H32053.06
6-Bromo-3-formylchromone 97%
6-Bromo-3-formylchromone
Purity: 97% CAS No.: 52817-12-6 Molecular Formula: C10H5BrO3 Formula Weight: 253.05 Melting Point: 190-193° MDL No.: MFCD00191849
Formel: C₁₀H₅BrO₃
MW: 253,05 g/mol
Smeltepunkt: 190…193 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00191849
CAS-nummer: 52817-12-6