6-Bromo-3-formylchromone ≥97.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Warning
Synonymer: 6-Bromo-4-oxo-4H-chromene-3-carbaldehyde
B2183-25G B2183-5G
TCIAB2183-25GEA 2550 NOK
TCIAB2183-25G TCIAB2183-5G
6-Bromo-3-formylchromone ≥97.0% (by GC)
6-Bromo-3-formylchromone
Formel: C₁₀H₅BrO₃
MW: 253,05 g/mol
MDL nummer: MFCD00191849
CAS-nummer: 52817-12-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=33986b9725eceff809f055f34eb3f5325778c133&vid=33986b9725eceff809f055f34eb3f5325778c133&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to Yellow to Orange powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %
Melting point 190.0 to 193.0 deg-C