2,4,4,6-Tetrabromo-2,5-cyclohexadienone ≥97.0% (by titrimetric analysis)
Leverandør: TCI
Warning
Synonymer: 2,4,4,6-Tetrabromo-2,5-cyclohexadien-1-one
T1235-25G T1235-5G
TCIAT1235-25GEA 4900 NOK
TCIAT1235-25G TCIAT1235-5G
2,4,4,6-Tetrabromo-2,5-cyclohexadienone ≥97.0% (by titrimetric analysis)
2,4,4,6-Tetrabromo-2,5-cyclohexadienone
Formel: C₆H₂Br₄O
MW: 409,700 g/mol
Lagringstemperatur: Fryseskap
MDL nummer: MFCD00001589
CAS-nummer: 20244-61-5
EINECS: 243-638-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=11db36250507fd57954a381ea53bfda35a28f28d&vid=11db36250507fd57954a381ea53bfda35a28f28d&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Light orange to Yellow to Green powder to crystal
Purity (Iodometric Titration) min. 97.0 %