3-(1,4-Cyclohexadien-1-yl)-1-propanol ≥97% stabilised
Leverandør: Thermo Scientific
Synonymer: 3-(Cyclohexa-1,4-dien-1-yl)propan-1-ol
Stabilisering: stabilisert med BHT/Ionol
H31465.03 H31465.06
H31465.03EA 1175 NOK
H31465.03 H31465.06
3-(1,4-Cyclohexadien-1-yl)-1-propanol ≥97% stabilised
3-(1,4-Cyclohexadien-1-yl)-1-propanol
Purity: 97% CAS No.: 87151-66-4 Molecular Formula: C9H14O Formula Weight: 138.21 Storage Temperature: -30°C to -10°C
Formel: C₉H₁₄O
MW: 138,21 g/mol
Lagringstemperatur: Fryseskap
MDL nummer: MFCD12407081
CAS-nummer: 87151-66-4