Ethyl-2-hydroxyisobutyrate ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Warning
H0255-25G H0255-250G
TCIAH0255-25GEA 810 NOK
TCIAH0255-25G TCIAH0255-250G
Ethyl-2-hydroxyisobutyrate ≥98.0% (by GC)
Ethyl-2-hydroxyisobutyrate
Formel: C₆H₁₂O₃
MW: 132,16 g/mol
Kokepunkt: 150°C
Flash punkt: 41°C
MDL nummer: MFCD00004458
CAS-nummer: 80-55-7
EINECS: 201-290-3
FN: 3272
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=95606df4ff5292c1149a0b50462f3dd710a25fa2&vid=95606df4ff5292c1149a0b50462f3dd710a25fa2&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %