2-Phenoxyethyl isobutyrate ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
P1822-25G P1822-500G
TCIAP1822-25GEA 220 NOK
TCIAP1822-25G TCIAP1822-500G
2-Phenoxyethyl isobutyrate ≥98.0% (by GC)
2-Phenoxyethyl isobutyrate
Formel: C₁₂H₁₆O₃
MW: 208,2536 g/mol
Kokepunkt: 127°C
Flash punkt: 113°C
MDL nummer: MFCD00027363
CAS-nummer: 103-60-6
EINECS: 203-127-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=478fb0ee33ce3ee28b21e84f5eaadb1fa88d1693&vid=478fb0ee33ce3ee28b21e84f5eaadb1fa88d1693&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %