3,5-Bis(trifluoromethyl)benzyl chloride ≥97.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Danger
Synonymer: 1-(Chloromethyl)-3,5-bis(trifluoromethyl)benzene
B3641-25G B3641-5G
TCIAB3641-25GEA 2375 NOK
TCIAB3641-25G TCIAB3641-5G
3,5-Bis(trifluoromethyl)benzyl chloride ≥97.0% (by GC)
3,5-Bis(trifluoromethyl)benzyl chloride
Formel: C₉H₅ClF₆
MW: 262,58 g/mol
Kokepunkt: 84°C
Flash punkt: 71°C
MDL nummer: MFCD00009906
CAS-nummer: 75462-59-8
EINECS: 278-216-1
FN: 3265
ADR: 8,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=7877c7125dc7aaa28c2b4339168e494c2d6ef2bc&vid=7877c7125dc7aaa28c2b4339168e494c2d6ef2bc&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %