Dimethyl-2,6-pyridinedicarboxylate ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Synonymer: Dimethyl pyridine-2,6-dicarboxylate
P1444-25G P1444-5G
TCIAP1444-25GEA 865 NOK
TCIAP1444-25G TCIAP1444-5G
Dimethyl-2,6-pyridinedicarboxylate ≥98.0% (by GC)
Dimethyl-2,6-pyridinedicarboxylate
Formel: C₉H₉NO₄
MW: 195,17 g/mol
MDL nummer: MFCD00134493
CAS-nummer: 5453-67-8
EINECS: 226-697-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=8bc5597b35c10c44026fd47c227688af537da568&vid=8bc5597b35c10c44026fd47c227688af537da568&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 121.0 to 126.0 deg-C