2,6-Diacetylpyridine 99%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Warning
330860010 330860050 330860250
ACRO330860010EA 755 NOK
ACRO330860010 ACRO330860050 ACRO330860250
2,6-Diacetylpyridine 99%
2,6-Diacetylpyridine
Formel: C₉H₉NO₂
Smeltepunkt: 78…82 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00006304
CAS-nummer: 1129-30-2
EINECS: 214-442-9
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to beige Powder or crystals or needles
Infrared spectrum Conforms
Melting point 78 to 82 °C
GC ≥98.5 %