Bis(tri-tert-butylphosphine)palladium(0) 98%
Leverandør: Thermo Scientific
Warning
Synonymer: Bis(tri-tert-butylphosphine)palladium, Bis(tri-t-butylphosphine)palladium(0)
363501000 363500010
363501000.EA 905 NOK
363501000. 363500010.
Bis(tri-tert-butylphosphine)palladium(0) 98%
Bis(tri-tert-butylphosphine)palladium(0)
Formel: C₂₄H₅₄P₂Pd
MW: 511,05 g/mol
Smeltepunkt: 258…272 °C
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD03094580
CAS-nummer: 53199-31-8
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Off-white to orange-brown Powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Assay ≥97.5 % (ex Pd)