1,1,1,3,3,3-Heksametyldisilasan litium salt 1 M in THF/ethylbenzene, AcroSeal®
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Danger
347701000 347708000
347701000.EA 950 NOK
347701000. 347708000.
1,1,1,3,3,3-Heksametyldisilasan litium salt 1 M in THF/ethylbenzene, AcroSeal®
1,1,1,3,3,3-Heksametyldisilasan litium salt
Formel: C₆H₁₈LiNSi₂
Tetthet: 0,89 g/cm³
Flash punkt: –21 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00008261
CAS-nummer: 4039-32-1
EINECS: 223-725-6
FN: 2924
ADR: 3,II
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Yellow to brown Solution
Titration Active base 18 to 22 % (as LiNSi)