Cobalt(II) oxalate, vannfri 98%
Leverandør: Thermo Scientific
Danger
B22956.09EA 690 NOK
B22956.09 B22956.18
Cobalt(II) oxalate, vannfri 98%
Cobalt(II) oxalate
Formel: C₂CoO₄
MW: 146,95 g/mol
Smeltepunkt: >300 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00050793
CAS-nummer: 814-89-1
EINECS: 212-409-3
Merck Indeks: 14,2445