2-[4-(Bromomethyl)phenyl]benzoate ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Warning
Synonymer: Methyl 2-[4-(Bromomethyl)phenyl]benzoate
M1806-25G M1806-5G
TCIAM1806-25GEA 850 NOK
TCIAM1806-25G TCIAM1806-5G
2-[4-(Bromomethyl)phenyl]benzoate ≥98.0% (by GC)
2-[4-(Bromomethyl)phenyl]benzoate
Formel: C₁₅H₁₃BrO₂
MW: 305,1665 g/mol
MDL nummer: MFCD06200816
CAS-nummer: 114772-38-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=95c59edb39fee4f9ed67f6f7b7c6a27ec8ee8132&vid=95c59edb39fee4f9ed67f6f7b7c6a27ec8ee8132&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 52.0 to 57.0 deg-C