2,3-Dimetylbensaldehyd ≥96.0% (by GC)
Leverandør: TCI
D3463-1G D3463-5G
TCIAD3463-1GEA 285 NOK
TCIAD3463-1G TCIAD3463-5G
2,3-Dimetylbensaldehyd ≥96.0% (by GC)
2,3-Dimetylbensaldehyd
Formel: C₉H₁₀O
MW: 134,18 g/mol
Kokepunkt: 110°C
Flash punkt: 102°C
MDL nummer: MFCD00798004
CAS-nummer: 5779-93-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a4a6163e262182ff7bb6ef1a88bdebd95f2ad57a&vid=a4a6163e262182ff7bb6ef1a88bdebd95f2ad57a&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 96.0 %