2,6-Dimetylbensaldehyd ≥97.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Synonymer: 2-Formyl-m-xylene
D3681-25G D3681-5G
TCIAD3681-25GEA 3300 NOK
TCIAD3681-25G TCIAD3681-5G
2,6-Dimetylbensaldehyd ≥97.0% (by GC)
2,6-Dimetylbensaldehyd
Formel: C₉H₁₀O
MW: 134,18 g/mol
Kokepunkt: 230°C
MDL nummer: MFCD00128003
CAS-nummer: 1123-56-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b87e0b6ceed0a727ad630a118f0c60f6b55a4c38&vid=b87e0b6ceed0a727ad630a118f0c60f6b55a4c38&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White or Colorless to Light orange to Yellow powder to lump to clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %