2-(Benzyloxy)benzaldehyde ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
B1653-25G B1653-5G
TCIAB1653-25GEA 875 NOK
TCIAB1653-25G TCIAB1653-5G
2-(Benzyloxy)benzaldehyde ≥98.0% (by GC)
2-(Benzyloxy)benzaldehyde
Formel: C₁₄H₁₂O₂
MW: 212,25 g/mol
Kokepunkt: 208°C
MDL nummer: MFCD00016583
CAS-nummer: 5896-17-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f5fbdb7adecf0bf7659bedb09b979b1d3264db5e&vid=f5fbdb7adecf0bf7659bedb09b979b1d3264db5e&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Colorless to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %