Methyl-3-(bromomethyl)benzoate 95%
Leverandør: Thermo Scientific
Danger
Synonymer: Methyl 3-(bromomethyl)benzoate
368630050 368630250 368631000
ACRO368630050EA 1150 NOK
ACRO368630050 ACRO368630250 ACRO368631000
Methyl-3-(bromomethyl)benzoate 95%
Methyl-3-(bromomethyl)benzoate
Formel: C₉H₉BrO₂
MW: 229,07 g/mol
Kokepunkt: 135 °C (2 mmHg)
Smeltepunkt: 35…37 °C
Flash punkt: >110 °C
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD00051437
CAS-nummer: 1129-28-8
EINECS: 419-100-4
FN: 3261
ADR: 8,II
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White Crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 41 to 47 °C
GC ≥94 %