Methyl-4-(bromomethyl)benzoate 98%
Leverandør: Thermo Scientific
Danger
Synonymer: Methyl 4-(bromomethyl)benzoate
306100050 306100250 306101000
ACRO306100050EA 985 NOK
ACRO306100050 ACRO306100250 ACRO306101000
Methyl-4-(bromomethyl)benzoate 98%
Methyl-4-(bromomethyl)benzoate
Formel: C₉H₉BrO₂
MW: 229,07 g/mol
Kokepunkt: 130…135 °C (2 mmHg)
Smeltepunkt: 53…58 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00032453
CAS-nummer: 2417-72-3
FN: 3261
ADR: 8,II
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to yellow Crystalline powder or crystals and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Melting point 52 to 57 °C
GC ≥97.5 %