2-Cyclopentylcyclopentanone ≥99.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Synonymer: [1,1'-Bi(cyclopentan)]-2-one
C0931-25ML C0931-500ML
TCIAC0931-25MLEA 485 NOK
TCIAC0931-25ML TCIAC0931-500ML
2-Cyclopentylcyclopentanone ≥99.0% (by GC)
2-Cyclopentylcyclopentanone
Formel: C₁₀H₁₆O
MW: 152,24 g/mol
Kokepunkt: 233°C
Flash punkt: 104°C
MDL nummer: MFCD00051419
CAS-nummer: 4884-24-6
EINECS: 225-495-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=8819d989aee5205374adc7a0d7a17426775c7998&vid=8819d989aee5205374adc7a0d7a17426775c7998&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %