1-Methyl-1,4-cyclohexadiene ≥95.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Danger
M0486-25ML M0486-5ML
TCIAM0486-25MLEA 7300 NOK
TCIAM0486-25ML TCIAM0486-5ML
1-Methyl-1,4-cyclohexadiene ≥95.0% (by GC)
1-Methyl-1,4-cyclohexadiene
Formel: C₇H₁₀
MW: 94,16 g/mol
Kokepunkt: 115°C
Flash punkt: 11°C
MDL nummer: MFCD00001538
CAS-nummer: 4313-57-9
EINECS: 224-329-6
FN: 3295
ADR: 3,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=adf988b3cba4667fe92779b433a0f67095533993&vid=adf988b3cba4667fe92779b433a0f67095533993&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %