Methyl-2-oxocyclopentanecarboxylate 96%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
342090050 342090250 342091000
ACRO342090050EA 360 NOK
ACRO342090050 ACRO342090250 ACRO342091000
Methyl-2-oxocyclopentanecarboxylate 96%
Methyl-2-oxocyclopentanecarboxylate
Formel: C₇H₁₀O₃
Kokepunkt: 102…104 °C (11 mmHg)
Tetthet: 1,054 g/cm³
Flash punkt: 77 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00001411
CAS-nummer: 10472-24-9
EINECS: 233-962-7
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4550 to 1.4570 (20°C, 589 nm)
GC ≥95 %