3-(Bromomethyl)-5-chlorobenzo[b]thiophene ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Danger
B3147-1G B3147-5G
TCIAB3147-1GEA 650 NOK
TCIAB3147-1G TCIAB3147-5G
3-(Bromomethyl)-5-chlorobenzo[b]thiophene ≥98.0% (by GC)
3-(Bromomethyl)-5-chlorobenzo[b]thiophene
Formel: C₉H₆BrClS
MW: 261,5700 g/mol
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD00173769
CAS-nummer: 1198-51-2
FN: 3261
ADR: 8,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e0fa2f402c92a3bcc97eebfc40a3f1b26029135c&vid=e0fa2f402c92a3bcc97eebfc40a3f1b26029135c&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 129.0 to 133.0 deg-C