Ammonium 1-pyrrolidinecarbodithioate for syntese, Sigma-Aldrich®
Leverandør: Merck
Synonymer: Pyrrolidinedithiocarbamate ammonium salt, 1-Pyrrolidinecarbodithioic acid, ammonium salt, Ammonium pyrrolidine-1-carbodithioate, Pyrrolidine-1-Dithiocarboxylic Acid Ammonium Salt, APCD
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.21100.0025 8.21100.0100
8.21100.0025EA 675 NOK
8.21100.0025 8.21100.0100
Ammonium 1-pyrrolidinecarbodithioate for syntese, Sigma-Aldrich®
Ammonium 1-pyrrolidinecarbodithioate
Formel: C₅H₁₂N₂S₂
MW: 146.3 · 18.0 g/mol
MDL nummer: MFCD00012720
CAS-nummer: 5108-96-3
EINECS: 225-834-4
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Solubility 190 g/l (20 °C)
Melting Point 146 - 151 °C
Molar Mass 164.28 g/mol
Bulk Density 400 kg/m3
pH 6 - 7 (50 g/l, H2O, 20 °C)